Merck
57202
Supelco
Supelclean LC-18
pkg of 100 g
Synonym(e):
Supelclean LC-18 SPE-Bulkpackung
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Leistungsmerkmale
endcapped
Qualitätsniveau
Verpackung
pkg of 100 g
Kennzeichnungsgrad
~11.5% C
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
LC-18 (Octadecyl) reversed-phase Supelclean SPE tubes may be used for the extraction of nonpolar to moderately polar analytes from aqueous samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.