Merck
504483
Supelco
Supelclean LC-NH2 SPE-Röhrchen
bed wt. 100 mg, volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Zusammensetzung
bed wt., 100 mg
Verpackung
pk of 108
Kennzeichnungsgrad
5% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
1 mL
Matrix
silica gel base material (irregularly shaped)
Aktive Matrixgruppe
amino bonding
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
pKa 
9.8
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
normal phase
Allgemeine Beschreibung
Supelclean LC-NH2 SPE Tube is used to extract moderately polar to polar compounds from nonaqueous samples.
Rechtliche Hinweise
Supelclean is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
>464.0 °F
Flammpunkt (°C)
> 240 °C
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 1