Merck
10439-U
Supelco
Carbopack Carbon Adsorbent
matrix Carbopack X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
Synonym(e):
Carbopack Adsorbens
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Supelclean ENVI-Carb X SPE Bulk-Packung, matrix Carbopack X, 120-400 mesh, bottle of 50 g
Produktlinie
Carbopack
Form
granular
Verpackung
bottle of 50 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~240 m2/g
Matrix
Carbopack X
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
120-400 mesh
Porengröße
~0.62 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~100 Å pore diameter
Dichte
~0.39 g/mL (free fall density)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Graphitisiertes Kohlenschwarz (GCB) kann porös und nicht-porös sein. Der Graphitisierungsprozess ergibt eine hochreine Oberfläche mit hervorragenden Adsorptions- und (falls erforderlich) Desorptionseigenschaften. Die Interaktionen der Oberfläche hängen einzig von Dispersionskräften (London-Kräften) ab. Diese Partikel sind:
  • Granulär
  • Bröckelnd
  • Wird verwendet für Moleküle mit einer von C3-C20+ n-Alkanen abhängigen Analytgröße
  • Hydrophob (kann in Umfeldern mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
GCB-Adsorbentien bieten generell eine geringere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsiebe (CMS) und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie perlförmige Adsorbentien aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC). Unsere Carbopack-Produkte sind eine Art von GCB-Adsorbentien.
  • Die Partikel haben eine Korngröße von maximal 40 Mesh
  • Zur Vermeidung von Channeling eine Korngröße von 40/60 Mesh wählen (falls beobachtet bei Carbotrap® Adsorbentien mit 20/40 Mesh)
  • Für alle anderen Anwendungen eine kleinere Korngröße (60/80, 80/100 Mesh usw.) verwenden
  • Die kleinste verfügbare Partikelgröße wählen, solange die Anwendung dem Druckabfall standhält
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/missionsirna
Carbotrap® X has a very high specific surface area and was used for the recovery of low boiling hydrocarbons like 1,3-butadiene and isoprene.[1]
Carbotrap®/Carbopack adsorbent can withstand high bake-out temperature without losing the mechanical and chemical integrity.[2] It has a high affinity for isoprene and does not retain significant amounts of water. Furthermore it has a tendency to pulverize if it is packed too tightly.[3]
Rechtliche Hinweise
Carbopack is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Carbotrap is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Stability of reactive low boiling hydrocarbons on carbon based adsorbents typically used for adsorptive enrichment and thermal desorption.
Dettmer K, et al.
Fresenius Journal of Analytical Chemistry, 366 (1), 70-78 (2000)
Comparison of Tenax TA and Carbotrap for sampling and analysis of volatile organic compounds in air.
Rothweiler H, et al.
Atmospheric Environment, 25 (2), 231-235 (1991)
Li-Ming Yuan et al.
Analytical chemistry, 78(18), 6384-6390 (2006-09-15)
Single-walled carbon nanotubes (SWNTs) have high surface area, high adsorption ability, and nanoscale interactions. In this study, capillary columns including SWNTs, ionic liquid (IL), and IL + SWNTs for GC were prepared. The separation results showed that SWNTs possessed a
Rybolt et al.
Journal of colloid and interface science, 220(1), 148-156 (1999-11-07)
Second gas-solid virial coefficients were determined at 403.5 +/- 0.5 K for 6 adsorbates, including butane, chloroform, trichlorofluoromethane (Freon 11), bromochloromethane, 1-chloro-2-methylpropane, and dibromodifluoromethane. For another 11 adsorbates, including dichlorodifluoromethane (Freon 12), chlorodifluoromethane (Freon 22), methyl chloride, methylene chloride, propane
S A Heberle et al.
Analytical chemistry, 72(4), 840-845 (2000-03-04)
This paper describes a procedure for simultaneous enrichment, separation, and quantification of acetanilide herbicides and their major ionic oxanilic acid (OXA) and ethanesulfonic acid (ESA) metabolites in groundwater and surface water using Carbopack B as a solid-phase extraction (SPE) material.
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.