Merck
57023
Supelco
Leeres Polypropylen-SPE-Röhrchen mit PE-Fritten, 20 μm Porosität
volume 1 mL, pk of 108
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Beschreibung
includes polyethylene frits: 20 μm pore size
Verpackung
pk of 108
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Porengröße
20 μm
Anwendung(en)
food and beverages
Allgemeine Beschreibung
Mit diesen SPE-Leerkartuschen können Sie Ihre eigenen SPE-Kartuschen packen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Richard M Gell et al.
Journal of microbiological methods, 158, 14-17 (2019-01-25)
Aflatoxins are mycotoxins that contaminate agricultural products when infected by toxigenic Aspergillus flavus. Methods for quantifying aflatoxin from culture using chromatography are available but are not optimized for population studies. We provide details of a method for preparation and quantitation