Merck
57608-U
Supelco
Leeres reversible SPE-Röhrchen, nicht-fluorhaltiges Polypropylen
volume 2 mL, PE frit included, pk of 50
Synonym(e):
reversible empty SPE cartridge tube, 3 mL
About This Item
UNSPSC-Code:
41115724
NACRES:
NB.21
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene tube
Beschreibung
Uses PE frits for 3 mL PP SPE tube size (57180-U)
Verpackung
pk of 50
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
2 mL
Anwendung(en)
food and beverages
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)