Merck
57242
Supelco
Leeres SPE-Röhrchen (ohne Fritten)
volume 6 mL, pkg of 30 ea
Synonym(e):
SPE-Reservoir
About This Item
UNSPSC-Code:
12352200
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
polypropylene
Verpackung
pkg of 30 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
6 mL
Anwendung(en)
environmental
food and beverages
Kompatibilität
for use with S10L Elution reservoir
Allgemeine Beschreibung
Solid phase extraction apparatus uses glass vials or tubes for sample collection and concentration. Some sorbents require large desorption volume than small SPE cartridges in such case SPE tubes were used.[1]
Anwendung
Empty SPE Tube (no frits) was coupled with closed-face polystyrene cassette containing glass fibre filters in a method to reduce the interference from vapour solvent caused in vapour fraction, during mist sampling and analysis, in an experiment conducted to study the occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) Mist.[2]
Leistungsmerkmale und Vorteile
Über einen SPE-Kartuschenadapter kann eine größere SPE-Leerkartusche als Lösungsmittelreservoir auf eine kleinere Standardkartusche gesetzt werden.
Empfehlung
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Occupational exposure to mineral oil metalworking fluid (MWFs) mist: development of new methodologies for mist sampling and analysis. Results from an inter-laboratory comparison.
Huynh, C. Khanh, et al.
Journal of Physics. Conference Series, 151 (2009)
Nigel J.K. Simpson
Solid-Phase Extraction: Principles, Techniques, and Applications, 445-445 (2010)