Merck
55261-U
Supelco
HybridSPE®-Phospholipid solid phase extraction (SPE) Cartridge
Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
Synonym(e):
HybridSPE (Phospholipid- und Proteinentfernung) SPE-Kartusche, 1 ml
About This Item
UNSPSC-Code:
41115712
NACRES:
NB.21
Produktbezeichnung
HybridSPE®-Phospholipid, Cartridge, bed wt. 30 mg, volume 1 mL, pk of 100
Materialien
PE frit (20 μm)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
HybridSPE®
Zusammensetzung
bed wt., 30 mg
Verpackung
pk of 100
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Volumen
1 mL
Aktive Matrixgruppe
zirconia-based phase
Allgemeine Beschreibung
HybridSPE-Phospholipid Technology ist eine einfache und generische Methode zur Probenvorbereitung, die für die gezielte Entfernung endogener Protein- und Phospholipid-Interferenzen aus biologischem Plasma und Serum vor der LC-MS- oder LC-MS/MS-Analyse konzipiert wurde. Biologisches Plasma oder Serum unterliegen durch Zugabe und Mischen von gesäuertem Acetonitril zunächst einer Proteinfällung. Die gefällten Proteine werden dann mittels Zentrifugation entfernt und der entstandene Überstand wird entweder auf die HybridSPE-Phospholipid-96-Well-Platte oder in die HybridSPE-Phospholipid-Kartusche überführt, die als chemischer „Filter“ wirkt und gezielt die endogenen Phospholipidproben entfernt. Die Retention der Phospholipide beruht auf einer hochselektiven Lewis-Säure-Basen-Interaktion zwischen den proprietären Zirkonium-Ionen, die sich funktionell an die stationäre Phase der HybridSPE binden, und der Phosphatgruppe, welche in allen Phospholipiden vorkommt. Das resultierende Eluat ist für die sofortige Anwendung in der LC-MS- oder LC-MS-MS-Analyse geeignet.
Die „In-Well“- und „In-Cartridge“-Fällungsmethoden sind für die 96-Well-Version von HybridSPE-Phospholipid und die Kartusche von HybridSPE-Phospholipid Ultra verfügbar. Dabei wird zunächst biologisches Plasma oder Serum auf die Mikrotiterplatte bzw. in die Kartusche gegeben und dann gesäuertes Acetonitril, das Fällungsmittel. Nach kurzem Mischen/Vortexen wird Vakuum angelegt. Da die Versionen 96-Well und Ultra-Kartusche zahlreiche hydrophobe Filter/Fritten mit geringer Porosität enthalten, funktioniert der gepackte Filter bzw. die gepackte Fritte als Tiefenfilter und ermöglicht so während der Extraktion die Entfernung von sowohl Phospholipiden als auch gefällten Proteinen. Die standardmäßigen HybridSPE-Phospholipid-Kartuschen erfordern eine „Off-line“-Fällung.
Anwendung
  • Less is more: a methodological assessment of extraction techniques for per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) analysis in mammalian tissues.: In dieser Studie wurden verschiedene Extraktionsmethoden, einschließlich HybridSPE®-Phospholipid, zur Analyse von PFAS in Geweben untersucht, wobei Effizienz und Reproduzierbarkeit hervorgehoben wurden(Mertens et al., 2023).
  • Rapid analysis of 65 pharmaceuticals and 7 personal care products in plasma and whole-body tissue samples of fish using acidic extraction, zirconia-coated silica cleanup, and liquid chromatography-tandem mass spectrometry.: Dieser Artikel beschreibt eine schnelle Analysemethode mit HybridSPE®-Phospholipid für die Probenvorbereitung und zeigt ihre Anwendung in der Umwelttoxikologie (Tanoue et al., 2020).
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Vereint die Einfachheit der Proteinfällung mit der Selektivität der Festphasenextraktion (SPE) durch die gezielte Entfernung von Phospholipiden
  • Reduziert die Ionenunterdrückung durch vollständige Entfernung der Phospholipide und gefällten Proteine
  • Zwei- bis dreistufige generische Methode
  • Geringe bis keine Methodenentwicklung
  • Als 96-Well-Platten und 1 mL große Kartuschen erhältlich
  • Zur Verwendung in Verbindung mit Offline-Proteinfällungen.
Rechtliche Hinweise
HybridSPE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Takahiko Mitsui et al.
International urology and nephrology, 52(2), 233-238 (2019-10-07)
The present study was conducted to identify metabolites using a metabolomics approach and investigate the relationship between these metabolites and urgency as a major symptom of overactive bladder (OAB). In 47 male participants without any apparent neurological disease, OAB was
Junji Ohnishi et al.
Human genomics, 11(1), 21-21 (2017-09-04)
Growing evidence suggests that spiritual/religious involvement may have beneficial effects on both psychological and physical functions. However, the biological basis for this relationship remains unclear. This study explored the role of spiritual/religious involvement across a wide range of biological markers
Sara Anjos et al.
Journal of proteome research, 18(8), 3174-3183 (2019-07-11)
Obesity is a public health problem and a risk factor for pathologies such type 2 diabetes mellitus, cardiovascular diseases, and nonalcoholic fatty liver disease. Given these clinical implications, there is a growing interest to understand the pathophysiological mechanism of obesity.
Seiichiro Sakao et al.
Molecular medicine reports, 23(4) (2021-01-27)
It is generally considered that there is an increase in glycolysis in the hypertrophied right ventricle (RV) during pulmonary hypertension (PH), which leads to a decrease in glucose oxidation through the tricarboxylic acid (TCA) cycle. Although recent studies have demonstrated
Akio Mori et al.
PloS one, 14(9), e0223113-e0223113 (2019-09-29)
Radiological biomarkers have been reported for multiple system atrophy and progressive supranuclear palsy, but serum/plasma biomarkers for each disorder have not been established. In this context, we performed a pilot study to identify disease-specific plasma biomarkers for multiple system atrophy
Artikel
This Sigma-Aldrich article continues to detail new methodology for the analysis of Vitamin D metabolites using HybridSPE-Phospholipid technology.
An article focusing on ion-suppression and phospholipid contamination and some of their major causes and difficulties.
This Sigma-Aldrich article discusses how the HybridSPE-Phospholipid Technology works and how the phospholipids are removed.
Protokolle
A simple method to enrich phospholipids from plasma samples, involving a HybridSPE-PPT 96-well plate that both retains phospholipids and removes precipitated proteins.
Verwandter Inhalt
Small molecules are ions and compounds of molecular weight typically less than 900 daltons. These compounds can be effectively separated and analyzed by HPLC, UHPLC and LC-MS using mainly silica particles or monolithic stationary phases with a broad range of column chemistries (modifications).
Niedermolekulare Verbindungen, sogannte Small Molecules, sind neutrale und ionische Verbindungen mit einem Molekulargewicht, das üblicherweise unterhalb von 900 Dalton liegt. Diese Verbindungen können durch HPLC, UHPLC und LC-MS vornehmlich unter Verwendung von Kieselgelpartikeln oder monolithischen stationären Phasen mit einem breiten Spektrum von „Säulenchemien“ (Modifikationen) effektiv getrennt und analysiert werden.
Chromatograms
application for HPLC