This product is optimized to perform best with the recommended 200 µl sample volume. A 1 mL sample would overload the tube, likely impacting the quality of results.
Wichtige Dokumente
57491-U
Supel™ Swift HLB SPE Tubes
weight 200 mg (bed), volume 6 mL, pk of 30 ea
Synonym(e):
polymeric general SPE cartidge tube
About This Item
Empfohlene Produkte
Agentur
suitable for EPA 537.1
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
Qualitätsniveau
Beschreibung
detection: MS friendly
Produktlinie
Supel™
Verpackung
pk of 30 ea
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
425-500 m2/g
Volumen
6 mL
Gewicht
200 mg (bed)
Partikelgröße
40-75 μm (>90%)
Porengröße
80-210 Å pore size
Anwendung(en)
PFAS testing
WGK
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Supel™ Swift HLB SPE enhances solid phase extraction efficiency with faster flow rates and minimal signal interference.
LC-MS/MS-based determination of 19 sulfonamides, 13 quinolones, and 3 tetracycline drug residues in pork meat samples using Supel™ Swift HLB for extraction.
Verwandter Inhalt
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
-
As per the protocol only 200 ul sample is to be loaded. What if i load 1ml sample