53573-U
Ascentis® Express 90 Å PFAS (2.7 μm) Delay HPLC Columns
L × I.D. 5 cm × 4.6 mm, HPLC Delay Column; suitable for PFAS testing
Synonym(e):
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column
About This Item
Empfohlene Produkte
Produktbezeichnung
Ascentis® Express 90 Å PFAS Delay, 2.7 μm HPLC Column, suitable for PFAS testing, column L × I.D. 5 cm × 4.6 mm
Materialien
stainless steel column
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for DIN 38407-42
suitable for EPA 533
suitable for EPA 537.1
suitable for EPA 8327
suitable for EPA ACB B21-02
suitable for EPA ACB B23-05b
suitable for EPA OTM-45
suitable for GB 5009.253-2016
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
suitable for ISO/CEN 15968-2010
suitable for USP L62
Einhaltung gesetzlicher Vorschriften
suitable for FDA C-010.02
Produktlinie
Ascentis®
Leistungsmerkmale
endcapped
Verpackung
1 ea of
Parameter
≤60 °C temp. limit
≤9000 psi max. pressure (600 bar)
Methode(n)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Säule L × ID
5 cm × 4.6 mm
Oberflächenbereich
135 m2/g
Matrix
Fused-Core® silica particle platform particle platform
superficially porous particle
Aktive Matrixgruppe
highly retentive endcapped silane bonding phase
Partikelgröße
2.7 μm
Porengröße
90 Å pore size
pH Betriebsbereich
2-9
Anwendung(en)
PFAS testing
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Verwandter Inhalt
FAS, auch „Forever Chemicals“ (oder ewige Chemikalien) genannt, verbleiben in der Umwelt und stellen ein Gesundheitsrisiko dar. Entdecken Sie unsere Tools für die Umweltüberwachung zur Quantifizierung von PFAS, die Forscher, Aufsichtsbehörden und Labore bei der Prüfung auf PFAS unterstützen.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.