Merck
MXSMCSD48
Sabouraud-Dextrose-Agar
Sabouraud Dextrose Agar, for yeasts, for molds, pack of 48 tests, suitable for bioburden testing, Replacement item for MMSMCSD48.
Synonym(e):
Vorgefüllte Medienkassetten von Milliflex®
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
48 X 10 ML
CHF 444.00
CHF 444.00
Voraussichtliches Versanddatum16. März 2026Details
Weitere Informationen anfragen
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
41116129
NACRES:
NA.74
eCl@ss:
32160801
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
agency
EP, USP, JP
sterility
aseptically filled
form
plate (pre-poured agar)
shelf life
12 mo.
feature
ready-to-use
packaging
cassette of 10 mL, pack of 48 tests
manufacturer/tradename
Milliflex Oasis®
color
light ambermedium, slightly opalescent with no significant precipitate
input
sample type beer
sample type cosmetics
sample type pharmaceutical(s)
sample type bottled water
pH
5.6±0.2 (25.0 °C)
suitability
suitable for (suitable for solid cultivation), molds, yeasts
application(s)
bioburden testing, cosmetics
microbiology
pharmaceutical
water monitoring
compatibility
for use with Milliflex Oasis® System
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
General description
Die Milliflex® Kassette ist ein gebrauchsfertiges, agarbasiertes Medium für die Verwendung mit dem Milliflex® oder Milliflex Oasis® System zur praktischen, schnellen und zuverlässigen Bestimmung der Gesamtkeimzahl. Die vorgefüllte Agarkassette ermöglicht optimierte Arbeitsschritte bei der mikrobiologischen Kontaminationskontrolle, indem die Qualitätssicherung sichergestellt und die Risiken einer exogenen Kontamination vermieden werden. Jede Platte ist eine 3-teilige Vorrichtung, die ca. 10 mL des Mediums enthält. Sabouraud-Dextrose-Agar enthält Verdauungen von tierischen Geweben (Peptonen), die eine nahrhafte Quelle von Aminosäuren und stickstoffhaltigen Verbindungen für das Wachstum von Schimmelpilzen und Hefen darstellen. Glucose wird als Energie- und Kohlenstoffquelle hinzugefügt. Der niedrige pH-Wert begünstigt das Wachstum von Schimmelpilzen.
Application
Die mit Sabouraud-Dextrose-Agar vorgefüllte Milliflex® Kassette wird zur Bestimmung der Gesamtkeimzahl und für die allgemeine mikrobiologische Analyse von Wasser, insbesondere hochreinem Wasser (für elektronische Geräte sowie Umkehrosmose-, destilliertes oder aufgereinigtes Wasser), verwendet. Sie wird häufig in der Pharma- und Kosmetikindustrie sowie im Brauwesen verwendet.
Features and Benefits
Inkubationstemperatur: 20–25 °C
Inkubationszeit: 120–168 Stunden
Packaging
48 Stück pro Karton in Kunststoffkassette
Preparation Note
Sabouraud Dextrose
Analysis Note
Hefekolonien sind weiß und cremig. Schimmelpilze sind rau und/oder faserig. Wachstumsfähige Bakterien bilden klare bis weiße Kolonien.
QC-Organismen
C. albicans (ATCC 10231)
S. cerevisiae (ATCC 7754)
A. niger (ATCC 16404)
Ziel-Mikroorganismen: Hefen und Schimmelpilze
Legal Information
MILLIFLEX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLIFLEX OASIS is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklasse
13 - Non Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Questions
  1. MXSMCSP48Millipore Milliflex® Pre-filled Media Cassettes, can they be used for air sampling by exposing them for 5 to 15 minutes, and then closing and incubating at at the recommended temperature?
    1 answer
    1. The Milliflex pre-filled agar cassettes, part number MXSMCSP48 as well as the other cassettes,  are not appropriate for use in passive air monitoring.