57114
Supelclean™ ENVI™-18 SPE-Röhrchen
bed wt. 2 g, volume 12 mL, pk of 20
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
PE frit (20 μm porosity)
polypropylene hardware
Qualitätsniveau
Produktlinie
Supelclean™
Leistungsmerkmale
endcapped
Zusammensetzung
bed wt., 2 g
Verpackung
pk of 20
Kennzeichnungsgrad
17% C loading
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
Oberflächenbereich
475 m2/g
Volumen
12 mL
Matrix
silica gel base material (irregular shaped, acid washed)
Aktive Matrixgruppe
C18 (octadecyl) bonding, polymerically bonded
Partikelgröße
45 μm
Porengröße
0.8 cm3/g pore volume
60 Å pore size
Anwendung(en)
food and beverages
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Kompatibilität: Wässrige Lösungen (Trinkwasser, Grundwasser, Abwasser)
• Polymer gebunden, Octadecyl (17% C), endcapped
• Ausgezeichnet für die Aufreinigung, Extraktion und Konzentrierung von Schadstoffen aus wässrigen Umweltproben
• Hohe Kohlenstoffbeladung (17%) für erhöhte Bindungskapazität und hohe Wiederfindung
• Hohe Kohlenstoffbeladung bietet auch große Beständigkeit bei extremen pH-Bedingungen
• Geeignet für die Extraktion von Herbiziden, Fungiziden und Pestiziden aus Umweltproben
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Reversed-phase interaction will retain most molecules with hydrophobic character; it is very useful for extracting analytes that are very diverse in structure within the same sample.