Merck
29585-U
CGA-580 Gas Cylinder Pressure Regulator
2-stage ultra high purity, parameter 0-100 psi
About This Item
UNSPSC-Code:
41112500
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Parameter
0-100 psi
Allgemeine Beschreibung
For use with helium, nitrogen, or argon gas cylinders.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. What is the outlet fitting for this product?
    1 answer
    1. The outlet tube fitting is a 1/8" SS male Swagelok.