Wichtige Dokumente
48027
Methyl-tert.-butylether
analytical standard
Synonym(e):
tert-Butylmethylether, MTBE, Methyl-tert.-butylether
About This Item
Empfohlene Produkte
Qualität
analytical standard
Agentur
ASTM® D5441
Dampfdichte
3.1 (vs air)
Selbstzündungstemp.
705 °F
Expl.-Gr.
15.1 %
Verpackung
ampule of 1000 mg
Methode(n)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Brechungsindex
n20/D 1.369 (lit.)
bp
55-56 °C (lit.)
Dichte
0.74 g/mL at 25 °C (lit.)
Anwendung(en)
environmental
petroleum
SMILES String
COC(C)(C)C
InChI
1S/C5H12O/c1-5(2,3)6-4/h1-4H3
InChIKey
BZLVMXJERCGZMT-UHFFFAOYSA-N
Rechtliche Hinweise
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
-18.4 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
-28 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?