27208-U
Fläschchen mit offener Polypropylen-Schraubkappe, vormontiert, 100er-Packung
volume 2 mL, clear glass vial (standard opening - 4.6 mm), red PTFE/silicone septum
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
black polypropylene cap (open-top)
clear glass vial (standard opening - 4.6 mm)
red PTFE/silicone septum
Leistungsmerkmale
closure type black polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Verpackung
pkg of 100 ea
AD × H × ID
12 mm × 32 mm × 4.6 mm
Volumen
2 mL
Fitting
thread for 8-425
Allgemeine Beschreibung
Ersatzteil
Ähnliches Produkt
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)