Merck
23900-U
Supelco
OMI® Aufreinigungsröhrchen
OMI-1 Purifier Tube
Synonym(e):
OMI®-1 INDIKATOR-ROHR
About This Item
UNSPSC-Code:
12000000
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Beschreibung
includes 2 ferrules
Allgemeine Beschreibung
OMI ist ein polierender Aufreiniger, der viele Verunreinigungen entfernt, die von anderen nachgeschalteten Aufreinigern nicht erfasst werden. Der Aufreiniger entfernt gleichzeitig und irreversibel Feuchtigkeit, Sauerstoff, Kohlenstoffmonoxid, Kohlenstoffdioxid, die meisten Schwefelverbindungen, die meisten Halogenverbindungen, Alkohole und Phenole auf weniger als 10 ppb. Es wird empfohlen, einen OMI-Aufreiniger in Trägergasströme direkt nach jedem GC zu installieren. Er besteht aus zwei Komponenten:
  • Einem wiederverwendbaren Röhrchenhalter, der im Gaszufuhrsystem installiert wird. Die Konstruktion aus Polycarbonat sorgt für gute Durchsichtigkeit und Bruchfestigkeit.
  • Ein Aufreinigerröhrchen mit kunstharzbasiertem Indikator (wechselt die Farbe von Schwarz zu Braun, wenn an nur 1 ppm Feuchtigkeit oder Sauerstoff ausgesetzt). Das Glas sorgt für optimale Durchsichtigkeit und verhindert, dass im Raum vorhandene Verunreinigungen in den Gasstrom eindringen können.
Die verbrauchten Aufreinigerröhrchen lassen sich leicht auswechseln. Dazu muss lediglich die Endbaugruppe vom Röhrchenhalter abgeschraubt und ein neues Aufreinigerröhrchen eingesetzt werden. Durch die Konstruktion wird verhindert, dass bei der Installation Raumluft in das neue Röhrchen eindringen kann (die an beiden Enden angebrachten Schutzfolien werden erst durchstochen, wenn die Endbaugruppe nach Einsetzen des Röhrchens wieder auf den Röhrchenhalter geschraubt wird).
Hinweis: Für diesen Artikel ist ein wiederverwendbarer Röhrchenhalter erforderlich (muss separat bestellt werden).
Fußnote
Passt nicht in die OMI-2-Halterung - nur für den Einsatz im OMI-1-Installations-Kit (nicht mehr erhältlich).
Rechtliche Hinweise
OMI is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react 1
Lagerklassenschlüssel
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)