Merck
SYNS181125
Synthware straight bore PTFE stopcock plug
bore size 2 mm, plug size: 11/25
Synonym(e):
Synthware S181125
Größe auswählen
1 EA
CHF 16.80
CHF 16.80
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
CHF 16.80
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
NACRES:
NB.51
CHF 16.80
Check Cart for Availability
Verpackung
pkg of 1 ea
Hersteller/Markenname
Synthware S181125
Bohrungsgröße
2 mm
Allgemeine Beschreibung
This replacement kit is complete with one PTFE plug (1:5 taper), one PTFE washer, one O-ring.
Rechtliche Hinweise
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)