Fortfahren mit
F9302
Faktor X, aktiviert (Xa) aus Rinderplasma
aqueous glycerol solution
Synonym(e):
Faktor Xa
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 258.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥50 units/mg protein
CHF 258.00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
aqueous glycerol solution
Quality Segment
specific activity
≥50 units/mg protein
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
cow ... F10(280787)
General description
Faktor Xa ist eine Serin-Endoproteinase, die der Familie der S1-Peptidasen angehört. Faktor Xa spielt eine wichtige Rolle bei der Gerinnungskaskade, indem er die proteolytische Umwandlung von Prothrombin in aktives Thrombin katalysiert. Die Prothrombin-Umwandlungsaktivität von Faktor Xa wird in vivo deutlich verstärkt, wenn er auf der aktivierten Plättchenoberfläche an Faktor V, Calciumionen und Phospholipiden angelagert ist.
Das Zymogen Faktor X wird in vivo durch zwei unterschiedliche Wege aktiviert. Die intrinsische Aktivierung nutzt einen katalytischen Komplex, der aus Faktor IXa, Faktor VIII, Phospholipiden und Calciumionen besteht. Die extrinsische Aktivierung nutzt einen Komplex aus Faktor VII und Gewebsthromboplastin. Das Zymogen Faktor X ist ein 55 kDa großes Glycoprotein mit einer leichten und einer schweren Kette, die durch ein einziges Disulfid verbunden sind.
Application
Faktor Xa vom Rind wird für die stellenspezifische Spaltung von rekombinanten Fusionsproteinen mit einer zugänglichen Faktor-Xa-Erkennungsstelle zum Entfernen von Affinitäts-Tags verwendet.
Fusionsproteine werden häufig mit einer durch Faktor Xa spaltbaren Ile-Glu- (oder Asp-)Gly-Arg-↓-X-Sequenz exprimiert. 1 mg Fusionsprotein kann üblicherweise mit 10 μg Faktor Xa für 2,5 Stunden bei 37 °C inkubiert werden.
Biochem/physiol Actions
Faktor Xa katalysiert die Hydrolyse der Arg-Thr- und anschließend der Arg-Ile-Bindungen in Prothrombin und erzeugt damit aktives Thrombin.
Die relativ strikte Erkennungssequenz lautet Ile-Glu-(oder Asp-)Gly-Arg-↓-X.
Er kann sich manchmal, je nach Konformation des Zielproteins, an anderen basischen Resten spalten. Faktor Xa spaltet sich nicht, wenn in der Erkennungssequenz ein Prolin-Rest auf einen Arginin-Rest folgt.
Optimaler pH-Bereich: 7,6–8,0
Optimaler Temperaturbereich: 37 °C
Other Notes
Eine Einheit Faktor X (aktiviert) setzt bei einem pH-Wert von 8,3 bei 37 °C 1,0 μMol p-Nitroanilid aus N-Benzoyl-L-isoleucyl-L-glutamyl-L-glycyl-L-arginin-p-nitroanilin pro Minute frei.
Disclaimer
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel L1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
233526T7513SRP6556
description
aqueous glycerol solution
description
Coagulation Factor Xa, Human Plasma, CAS 9002-05-5, is a native coagulation factor Xa prepared from Factor X by activation with Russel′s viper venom. The venom is removed after activation.
description
lyophilized powder, ≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
description
≥98% (SDS-PAGE)
specific activity
≥50 units/mg protein
specific activity
≥170 units/mg protein
specific activity
≥2,000 NIH units/mg protein (E1%/280 = 19.5)
specific activity
-
Gene Information
cow ... F10(280787)
Gene Information
-
Gene Information
cow ... F2(280685)
Gene Information
bovine ... F2(280685)
form
aqueous glycerol solution
form
lyophilized
form
lyophilized powder
form
lyophilized
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
wet ice
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
wet ice
UniProt accession no.
P00743
UniProt accession no.
-
UniProt accession no.
P00735
UniProt accession no.
P00735
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)