Merck
21017
Supelco
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing
pkg of 20 ea
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
pkg of 20 ea
Methode(n)
active air sampling: suitable
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
Female Luer Fitting for 1/8 in. Tubing is an accessory for use with LpDNPH Cartridges suitable for air monitoring applications.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)