configured for AutoTrace Automated Systems for use with 3mL tubes
Allgemeine Beschreibung
Röhrchenadapter dienen mehreren Zwecken. Sie können verwendet werden, um SPE-Röhrchen übereinander zu stapeln und so unterschiedliche Selektivitäten zu erzeugen. Ein größerer leerer Spritzenkolben kann als größeres Probenreservior über einem kleineren SPE-Röhrchen platziert werden. Oder sie können bei Hochdruckanwendungen (z. B. von einer Spritze oder Luft/N2-Leitung) als Adapter dienen.
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)