Merck
20265
Supelco
ORBO Aktiviertes Kieselgel-Röhrchen
GFF,F,F separators, O.D. × L 7 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
ORBO 53 Aktiviertes Kieselgel (20/40) speziell gereinigt, 400/200 mg mit Glasfaserfiltern
About This Item
UNSPSC-Code:
47131900
Materialien
GFF,F,F separators
silica gel
Agentur
NIOSH 2011,7903
OSHA ID-165SG,ID-174SG
Produktlinie
ORBO
Zusammensetzung
Bed A, 400 mg
Bed B, 200 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 53
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
7 mm × 100 mm
Matrix
Activated silica gel (specially cleaned)
Partikelgröße
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
ORBO 53 Aktiviertes Kieselgel (20/40), speziell gereinigt, 400/200 mg mit Glasfaserfiltern, besteht aus zwei Schichten mit demselben selektiven Adsorbens, getrennt durch Glas, Wolle oder Schaum. Die zweischichtige bzw. Zwei-Bett-Konstruktion des Röhrchens ermöglicht das Auffangen jeden Probendurchbruchs im kleineren Sicherungsbett.
Anwendung
ORBO 53 Aktiviertes Kieselgel (20/40), speziell gereinigt, 400/200 mg mit Glasfaserfiltern, wurde für die aktive Probenahme von Säuregasen, insbesondere Ameisensäure und Essigsäure, und zur Bindung anorganischer Säuren in Reinraumluft verwendet.
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Analysenzertifikate (COA)
Lot/Batch Number
Sorry, we don't have COAs for this product available online at this time.
If you need assistance, please contact Kundensupport
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Application of ion chromatography to the semiconductor industry: I. Measurement of acidic airborne contaminants in cleanrooms.
S Jessie L, et al.
Journal of Chromatography A, 804, 273-278 (1998)
K Flo et al.
Scandinavian journal of clinical and laboratory investigation, 55(8), 715-721 (1995-12-01)
Elevated extracellular cGMP levels have been observed in various clinical conditions, and the analyte has been proposed as a diagnostic marker of cardiovascular as well as malignant diseases. However, the use of extracellular cGMP as a pathophysiological marker requires detailed
A Orbo et al.
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 117(7), 972-976 (1997-03-10)
The development of female steroid hormone-related neoplasms such as gynaecologic and mammary cancers is influenced by hormones administered exogenously. Hormonal contraceptives and hormone replacement therapy both affect the risk of developing cancers in the endometrium, cervix, ovarium, and mammary glands.
Bruno Laeng et al.
Cognitive processing, 12(1), 13-21 (2010-09-25)
We recorded the pupil diameters of participants performing the words' color-naming Stroop task (i.e., naming the color of a word that names a color). Non-color words were used as baseline to firmly establish the effects of semantic relatedness induced by
[Explorative abrasion--obsolete?].
A Orbo
Tidsskrift for den Norske laegeforening : tidsskrift for praktisk medicin, ny raekke, 111(19), 2397-2398 (1991-08-20)
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.
Chromatograms
application for air monitoring, application for HPLC