Merck
20832-U
Supelco
ORBO 402 Tenax® TA speziell behandelt (35/60), 100/50 mg
W,W,W separators, O.D. × L 8 mm × 100 mm, pkg of 50 ea
Synonym(e):
ORBO Tenax® TA
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
W,W,W separators
Agentur
NIOSH 2507,2545,7905
OSHA 43
Produktlinie
ORBO
Zusammensetzung
Bed A, 100 mg
Bed B, 50 mg
Verpackung
pkg of 50 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 402
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
8 mm × 100 mm
Matrix
Tenax TA (specially treated)
Partikelgröße
35-60 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Allgemeine Beschreibung
ORBO 402 Tenax® TA mit Spezialbehandlung (35/60), 100/50 mg, ist ein Glasröhrchen mit zwei Schichten desselben selektiven Adsorbens, die durch Glaswolle oder Schaum getrennt sind, für die Gas- und Dampfprobenahme. Durch diese Konstruktion des Röhrchens kann jeder Probendurchbruch im kleineren Sicherungsbett erfasst werden.
Es ist kompatibel mit Geräten zur Gaschromatografie-Massenspektrometrie (GC-MS) und wird häufig für Atemanalyseanwendungen verwendet. [1]
Anwendung
ORBO 402 Tenax® TA mit Spezialbehandlung (35/60), 100/50 mg, wurde als Absorbens für die Luftprobengewinnung zur Bestimmung von Benzol in Spurenkonzentrationen in der Umwelt mittels GC/MS-Analyse verwendet. [2]
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Tenax is a registered trademark of Buchem B.V.
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Low-cost desorption unit coupled with a gold nanoparticles gas sensors array for the analysis of volatile organic compounds emitted from the exhaled breath (gastric cancer and control samples.
Cristhian Manuel D, et al.
Microelectronic Engineering, 237, 111483-111483 (2021)
Determination of benzene at trace levels in air by a novel method based on solid-phase microextraction gas chromatography/mass spectrometry.
Alessandro S, et al.
Rapid Communications in Mass Spectrometry, 15, 2404-2408 (2001)
Anne Ørbo et al.
The Journal of steroid biochemistry and molecular biology, 113(1-2), 139-149 (2009-01-14)
Patients with endometrial hyperplasia representing preliminary stages of endometrial cancer have shown to respond to therapy in 100% of the cases when treated with levonorgestrel-impregnated intrauterine device. Anti-proliferative effect has also been reported after application of an anti-progestin impregnated intrauterine
Anne Beate Vereide et al.
Gynecologic oncology, 97(3), 740-750 (2005-05-12)
The aim of the study was to investigate apoptosis as a growth regulatory mechanism of gestagen in endometrial precancers and to compare differences in the apoptotic cascade after high and low dose gestagen regimens. Pre- and post-treatment paraffin-embedded endometrial hyperplasia
H Stalsberg et al.
Virchows Archiv. A, Pathological anatomy and histopathology, 414(5), 415-422 (1989-01-01)
The autopsies of 12 victims from two snow avalanches in North-Norway are reported. Supportive evidence from non-autopsied and surviving victims is included. Consistent autopsy findings were prominent lung oedema, moderate cerebral oedema, extreme contraction of the left ventricle, petechiae in