20360
ORBO™-91 Carbosieve-SIII speziell behandelt (60/80), 130/65 mg
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 75 mm, pkg of 25 ea
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
W,W,W separators
Qualitätsniveau
Agentur
OSHA 69,75,80,84,88,91,100,103,106,111,113
Produktlinie
ORBO™
Zusammensetzung
Bed A, 130 mg
Bed B, 65 mg
Verpackung
pkg of 25 ea
Hersteller/Markenname
ORBO™ 91
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 mm × 75 mm
Matrix
Carbosieve S-III Carbon Molecular Sieve (CMS) (specially treated)
Partikelgröße
20-45 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Leider sind derzeit keine COAs für dieses Produkt online verfügbar.
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.