Merck
54020-U
Supelco
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg Sorbensröhrchen
W,W,W separators, O.D. × L 6 mm × 105 mm, pkg of 20 ea
Synonym(e):
LpDNPH ORBO-Röhrchen
About This Item
UNSPSC-Code:
12190000
NACRES:
NB.24
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Materialien
W,W,W separators
Agentur
NIOSH 2016 (Appendix B)
Produktlinie
ORBO
Zusammensetzung
Bed A, 300 mg
Bed B, 150 mg
Verpackung
pkg of 20 ea
Hersteller/Markenname
ORBO 555
Methode(n)
active air sampling: suitable
AD × L
6 mm × 105 mm
Matrix
2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) on High Purity Silica Gel
Partikelgröße
20-40 mesh
Anwendung(en)
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
ORBO 555 LpDNPH 300/150 mg Sorbensröhrchen (W,W,W-Trenner, AD × L 6 mm × 105 mm) enthalten zwei Betten aus demselben selektiven Adsorbens, die durch Glaswolle oder Schaumstoff getrennt sind, zur Gas- und Dampf-Probennahme. Die zweischichtige oder Zwei-Bett-Konstruktion des Röhrchens ermöglicht das Auffangen jeden Probendurchbruchs im kleineren Sicherungsbett.
Rechtliche Hinweise
ORBO is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Air monitoring is used to measure the level of air pollutants in environmental, industrial, or indoor settings to assess the air quality per standards established by health and regulatory agencies.
Im Rahmen des Luftmonitorings wird die Konzentration von Luftverunreinigungen in der Umwelt, im industriellen Umfeld und in Innenräumen gemessen, um die Luftqualität nach den von Gesundheits- und Aufsichtsbehörden aufgestellten Standards zu beurteilen.