Merck
1505-U
Supelco
Beschichtete GC-Packung
phase 1.5% OV-225 + 1% H3PO4, matrix 60/80 Carbopack B support, bottle of 10 g
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Verpackung
bottle of 10 g
Qualitätsniveau
Parameter
60-220 °C temp. limit
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
Matrix
60/80 Carbopack B support
Aktive Matrixgruppe
1.5% OV-225 + 1% H3PO4 phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for analyte group amines
Allgemeine Beschreibung
Ready-to-use coated packing for those wanting to pack their own columns.
Piktogramme
Corrosion
Signalwort
Warning
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Met. Corr. 1
Lagerklassenschlüssel
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)