Direkt zum Inhalt
SML0397
DR2313
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,5,7,8-Tetrahydro-2-methyl-4H-thiopyrano[4,3-d]pyrimidin-4-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C8H10N2OS
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
182.24
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
H2O: >2 mg/mL (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC(=O)C2=C(CCSC2)N1
InChI
1S/C8H10N2OS/c1-5-9-7-2-3-12-4-6(7)8(11)10-5/h2-4H2,1H3,(H,9,10,11)
InChI key
HRYKZAKEAVZGJD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DR2313 is a PARP inhibitor.
DR2313 is a PARP-1; PARP-2 inhibitor (Ki = 0.23 mM). DR2313 has neuroprotective effects in both in vivo and in vitro ischemic models, and reduces cortical infarct volume in focal ischemia in rats.
Features and Benefits
This compound is featured on the Caspases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
Was ist los?
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)