Wichtige Dokumente
13043-U
Metal Packed GC Column (General Configuration)
phase 20% Sebaconitrile, matrix 80/100 Chromosorb P AW support, L × O.D. × I.D. 30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
stainless steel column
Methode(n)
gas chromatography (GC): suitable
L × AD × ID
30.0 ft (9.1 m) × 1/8 in. × 2.1 mm
Matrix
80/100 Chromosorb P AW support
Aktive Matrixgruppe
20% Sebaconitrile phase
Säulenart
packed GC
Kompatibilität
for use with Agilent Configuration A
Allgemeine Beschreibung
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
Zielorgane
Lungs, Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)