Merck
11021-U
Supelco
Graphsphere Carbon Adsorbent
matrix Graphsphere 2016, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Synonym(e):
Polymer-Adsorptionsmittel, vormals Carboxen® 1016, 60–80 mesh
About This Item
EG-Nummer:
UNSPSC-Code:
23201100
NACRES:
SB.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Produktbezeichnung
Graphsphere-Adsorbens, matrix Graphsphere 2016, 60-80 mesh, bottle of 10 g
Beschreibung
Formally Carboxen® 1016
Produktlinie
Carboxen®
Graphsphere
Form
powder
Verpackung
bottle of 10 g
Methode(n)
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
~75 m2/g
Matrix
Formally Carboxen® 1016
Graphsphere 2016
Aktive Matrixgruppe
carbon
Partikelgröße
60-80 mesh
Porengröße
~0.34 cm3/g mesoporosity
~0 cm3/g macroporosity
~0 cm3/g microporosity
~0 Å pore diameter
Dichte
~0.41 g/mL (free fall density)
Anwendung(en)
sample preparation
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Ein kugelförmiges Adsorbens aus graphitisierter Polymerkohle (SGPC) weist eine innovative Struktur, einen porösen oder nicht porösen Kern (das Kohlenstoffgerüst, das nach der Pyrolyse des polymeren Präkursors erhalten bleibt) und eine graphitisierte Schale in kontrollierter Stärke auf. Der Graphitisierungsprozess ergibt eine hochreine Oberfläche mit hervorragenden Adsorptions- und (falls erforderlich) Desorptionseigenschaften. Die Interaktionen der Oberfläche hängen einzig von Dispersionskräften (London-Kräften) ab. Diese amorphen/graphithaltigen Adsorbentien sind:
  • Kugelförmig (bessere Festbettleistung als bei granulären Teilchen)
  • Hart und nicht bröckelnd (leicht zu füllen, kein Bruch)
  • Verwendbar für Moleküle mit einer von C5–C12 n-Alkanen abhängigen Analytgröße
  • Hydrophob (können in Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit eingesetzt werden)
SGPC-Adsorbentien bieten generell eine schwächere relative Adsorptionskraft als Kohlenstoff-Molekularsieb(CMS)-Adsorbentien und eine ähnliche relative Adsorptionskraft wie Adsorbentien aus graphitisiertem Kohlenschwarz (GCB). Unsere Graphsphere Produkte sind eine Art von SGPC-Adsorbentien. Sie stellen eine hervorragende Alternative zu (granulären und bröckelnden) GCB-Adsorbentien dar.
Weitere Informationen über unsere speziellen Kohlenstoffadsorbentien finden Sie auf www.sigma-aldrich.com/carbon
Rechtliche Hinweise
Carboxen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Graphsphere is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Applications of Solid Phase Microextraction.
Pawliszyn J.
Science, 64-65 (1999)
B D Page et al.
Journal of chromatography. A, 873(1), 79-94 (2000-04-11)
The headspace solid-phase microextraction (HS-SPME) efficiencies from vegetable oil of the recently available Carboxen-poly(dimethylsiloxane) (PDMS) and divinylbenzene-Carboxen-PDMS fibres were found to be much greater than those of the PDMS fibre for a number of volatile contaminants. Using these Carboxen-based fibres
Jan Pollmann et al.
Journal of chromatography. A, 1134(1-2), 1-15 (2006-10-03)
Nine commercial solid adsorbent materials (in order of decreasing surface area: Carboxen 1000, Carbosieve S III, molecular sieve 5A, molecular sieve 4A, silica gel, Carboxen 563, activated alumina, Carbotrap and Carboxen 1016) were investigated for their ability to trap and
Artikel
Synthetic CMS carbons offer tailored adsorbents for specific applications.