28397-U
Mehrschichtige Kieselgeldioxinsäule
for use with Dioxin Sample Preparation Kit, O.D. × L 6.35 mm × 35 cm
Synonym(e):
Glass Silica Gel Column (for EPA 1631)
About This Item
Empfohlene Produkte
Materialien
glass hardware
Qualitätsniveau
Agentur
suitable for EPA 1613
Verpackung
pkg of 5
Methode(n)
solid phase extraction (SPE): suitable
ID × L
15 mm × 35 cm
AD × L
6.35 mm × 35 cm
Gewinde ID
24 mm
Anwendung(en)
food and beverages
Kompatibilität
for use with 6.35 mm unions
for use with Dioxin Sample Preparation Kit
Allgemeine Beschreibung
It can be used for the purification of extracts containing polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDDs), polychlorinated dibenzofurans (PCDFs), and polychlorinated biphenyls (PCBs), helping to remove impurities and isolate these target compounds for analysis.
Anwendung
Ähnliches Produkt
Signalwort
Danger
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A
Lagerklassenschlüssel
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Verwandter Inhalt
Die Festphasenextraktion (SPE) ist eine Technik zur schnellen, selektiven Probenvorbereitung und -aufreinigung vor einer chromatographischen Analyse (z. B. HPLC, GC, DC). Mit der SPE können Probenmatrizes ausgetauscht, Analyten konzentriert und Interferenzen und Verunreinigungen entfernt werden, um Ergebnisse zu verbessern und die analytische Säule zu schützen.
Solid phase extraction purifies samples for chromatographic analysis, improving data quality and protecting analytical columns.
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.