Merck
10358
Supelco
Amberlite XAD4
20-60 mesh
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
23151817
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Form
solid
Selbstzündungstemp.
800 °F
Verpackung
pkg of 500 g
Methode(n)
HPLC: suitable
LPLC: suitable
Oberflächenbereich
750 m2/g
Matrix
styrene-divinylbenzene
Aktive Matrixgruppe
polymer
Partikelgröße
20-60 mesh
Porengröße
~0.98 mL/g pore volume
100 Å mean pore size
Dichte
1.02 g/mL (true wet)(lit.)
1.08 g/mL (skeletal)(lit.)
Trenntechnik
reversed phase
Allgemeine Beschreibung
Nicht ionisches, makroretikuläres Harz, das ionische Spezies durch hydrophobe und polare Wechselwirkungen adsorbiert und wieder freisetzt. Normalerweise wird es unter isokratischen Bedingungen eingesetzt.
Amberlite XAD4, a nonpolar absorbent, used for stripping and concentration of organic compounds.[1] It is also used in developing chelating ligands due to its properties like, porosity, high surface area, purity and durability.[2]
Anwendung
Polyaromatische Adsorbens für kleine hydrophobe Verbindungen, Tenside, pharmazeutische Produktion, Phenole, chlorierte organische Stoffe, Entsorgung und Rückgewinnung von Pestiziden sowie Entfernung von organischen Verunreinigungen aus wässrigen Nahrungsmittelströmen.
Amberlite XAD4 was used:
  • in rapid fractionation technique[3]
  • as sorbent for HPLC analysis[4]
Sonstige Hinweise
Es sind zwei Partikelgrößen erhältlich:
Mesh 20–60 mit den Bestellnummer 20276, 10358, XAD4
Mesh 20–50 mit der Bestellnummer 06444
Rechtliche Hinweise
Amberlite is a trademark of DuPont de Nemours, Inc.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Characterization and applications of Amberlite XAD-4 in preparative liquid chromatography
Pietrzyk, D. J., and J. D. Stodola
Analytical Chemistry, 53, 1822-1828 (1981)
Mehmet Dogru et al.
Journal of hazardous materials, 149(1), 166-173 (2007-05-01)
The present work proposes the use of Bacillus subtilis immobilized on Amberlite XAD-4 as new biosorbent in trace metal determination. The procedure is based on the biosorption of Cu and Cd ions on a column of Amberlite XAD-4 resin loaded
Siva Sarathy et al.
Water research, 44(14), 4087-4096 (2010-06-18)
The advanced oxidation process utilizing ultraviolet and hydrogen peroxide (UV/H(2)O(2)) is currently applied in commercial drinking water applications for the removal of various organic pollutants. Natural organic matter (NOM) present in the source water can also be oxidized and undergo
Imam Bakhsh Solangi et al.
Journal of hazardous materials, 171(1-3), 815-819 (2009-07-18)
Fluoride in drinking water above permissible level is responsible for human being affected by skeletal fluorosis. In this study, Amberlite XAD-4 has been modified by introducing amino group onto the aromatic ring for its application in fluoride remediation. Characterization of
Corjan van den Berg et al.
Biotechnology and bioengineering, 100(3), 466-472 (2008-04-29)
The sustainable production of fine/bulk chemicals is often hampered by product toxicity and inhibition to the producing micro-organisms. Consequently, the product must be removed from the micro-organisms' environment. To achieve this, so-called solvent-impregnated resins (SIRs) as well as commercial resins