Merck
Z359955
Sigma-Aldrich
Pellet-Pistille
CTFE/stainless steel (Reusable; Autoclavable)
Synonym(e):
749516-0500
About This Item
UNSPSC-Code:
41121800
eCl@ss:
32080115
NACRES:
NB.22
Materialien
CTFE/stainless steel (Reusable; Autoclavable)
Beschreibung
Fits 0.5 mL microcentrifuge tube
Hersteller/Markenname
Kimble®
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Handbetriebene oder motorisierte Homogenisatoren für die Resuspendierung von Pellets oder disruptivem Weichgewebe in Mikrozentrifugenröhrchen. Die Stößelenden sind speziell für 0,5-ml- oder 1,5-ml-Mikroröhrchen konzipiert. Schaftlänge und -durchmesser ermöglichen sanfte manuelle Rotationsbewegungen in beide Richtungen sowie einen dynamischeren motorisierten Betrieb.
Z359955 ist mit dem schnurlosen motorisierten Produkt Z359971 kompatibel. Zur Verwendung muss lediglich der separat erhältliche Ersatzadapter für den Motor Z359998 erworben werden.
Leistungsmerkmale und Vorteile
• Manufactured from CTFE/stainless steel• Autoclavable• Reusable• 0.5 and 1.5 mL PELLET PESTLE® pestles fit micro centrifuge tubes
Rechtliche Hinweise
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Pellet Pestle is a registered trademark of Kimble Kontes Asset Mgmt. Inc.
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Serena E O'Neil et al.
Respiratory research, 12, 124-124 (2011-09-24)
Proteomic studies of respiratory disorders have the potential to identify protein biomarkers for diagnosis and disease monitoring. Utilisation of sensitive quantitative proteomic methods creates opportunities to determine individual patient proteomes. The aim of the current study was to determine if