Merck
Z329282
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig
L 50 mm, diam. 20 mm
Größe auswählen
10 EA
CHF 258.00
CHF 258.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 258.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
CHF 258.00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Materialien
PTFE-coated
oval
Hersteller/Markenname
BRAND 137315
Länge
50 mm
Durchmesser
20 mm
Allgemeine Beschreibung
Ideal geeignet für Gefäße mit rundem Boden.
Sonstige Hinweise
BR137315 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)