Z329193
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, achteckig mit Mittelring
L 75 mm, bar diam. 12 mm
Synonym(e):
PTFE, Stirring rods
Größe auswählen
CHF 157.00
Größe auswählen
About This Item
CHF 157.00
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
octagonal (with pivot ring)
Hersteller/Markenname
BRAND 137625
Länge
75 mm
Stabdurchmesser
12 mm
Drehringdurchmesser
14.5 mm
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)