Merck
Z329231
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, ellipsenförmig
L 25 mm, diam. 12 mm
Synonym(e):
PTFE, Stirring rods
Größe auswählen
10 EA
CHF 126.00
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
10 EA
CHF 126.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
CHF 126.00
Check Cart for Availability
Materialien
PTFE-coated
oval
Hersteller/Markenname
BRAND 137305
Länge
25 mm
Durchmesser
12 mm
Allgemeine Beschreibung
Ideal geeignet für Gefäße mit rundem Boden.
Sonstige Hinweise
BR137305 (India)
Rechtliche Hinweise
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)