Z328669
BRAND® Magnetrührstäbchen, PTFE, zylindrisch
L 10 mm, bar diam. 6 mm
Größe auswählen
CHF 35.50
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Größe auswählen
About This Item
CHF 35.50
Voraussichtliches Versanddatum26. Mai 2025
Empfohlene Produkte
Materialien
PTFE-coated
cylindrical
Hersteller/Markenname
BRAND 137113
Länge
10 mm
Stabdurchmesser
6 mm
Allgemeine Beschreibung
Leistungsmerkmale und Vorteile
- BRAND® magnetic cylindrical stirring bars are round with a smooth surface.
- The Alnico V magnetic cores are encapsulated with high-grade, crack-resistant PTFE (polytetrafluoroethylene) coating.
- Ideal for large volumes or highly viscous mixtures.
Sonstige Hinweise
Rechtliche Hinweise
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)