Merck
Z135070
Sigma-Aldrich
Vollpipette, Polyethylen
graduated to 1 mL, bulb draw 3.1 mL, sterile
Synonym(e):
liquid transfer tool, plastic pipette
Größe auswählen
500 EA
CHF 160.00
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 EA
CHF 160.00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121500
NACRES:
NB.01
CHF 160.00
Check Cart for Availability
Materialien
polyethylene
Sterilität
sterile
Leistungsmerkmale
graduations 0.25 mL
Verpackung
pack of 500 (individually wrapped)
Hersteller/Markenname
Sigma-Aldrich
Länge
150 mm
Kolbenentnahme
3.1 mL
Schaftdurchm.
5 mm
Verwandte Kategorien
Allgemeine Beschreibung
Inertes, nicht toxisches LDPE, mit Ethylenoxid oder Strahlung sterilisierbar. Auch zum Einfrieren mit Inhalt in fl. Stickstoff geeignet! Brauchen keine Gummihütchen. Spitzen, ausser Art. Z13.500-3, können zugeschmolzen werden.
Verpackung
gleich wie Z13,501-1, aber steril, einzeln verpackt
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)