G9145
[Leu15]-Gastrin I Human
≥95% (HPLC)
Synonym(e):
[Leu15]-HG-17, LHG-17, [15-Leucin]-Gastrin I-, humanes Heptadecapeptid, [18-Pyroglutaminsäure, 32-Leucin]-Big-Gastrin I-(18-34)-peptidamid, human, [Leu15]-Gastrin I , Human, [Leucin15]-Gastrin I-heptadecapeptid, [Leucin15]-Little-Gastrin I
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
human
Qualitätsniveau
Assay
≥95% (HPLC)
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt-Hinterlegungsnummer
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
CC(C)CC(NC(=O)C(Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)C3CCCN3C(=O)CNC(=O)C4CCC(=O)N4)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(CCC(O)=O)C(=O)NC(C)C(=O)NC(Cc5ccc(O)cc5)C(=O)NCC(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CC(C)C)C(=O)NC(CC(O)=O)C(=O)NC(Cc8ccccc8)C(N)=O
InChI
1S/C98H126N20O31/c1-49(2)38-68(115-96(147)72(43-55-46-101-60-19-12-10-17-58(55)60)117-98(149)74-20-13-37-118(74)77(122)48-103-86(137)61-25-31-75(120)105-61)93(144)111-66(30-36-82(131)132)92(143)110-65(29-35-81(129)130)91(142)109-64(28-34-80(127)128)90(141)108-63(27-33-79(125)126)89(140)107-62(26-32-78(123)124)88(139)104-51(5)85(136)113-70(41-53-21-23-56(119)24-22-53)87(138)102-47-76(121)106-71(42-54-45-100-59-18-11-9-16-57(54)59)95(146)114-69(39-50(3)4)94(145)116-73(44-83(133)134)97(148)112-67(84(99)135)40-52-14-7-6-8-15-52/h6-12,14-19,21-24,45-46,49-51,61-74,100-101,119H,13,20,25-44,47-48H2,1-5H3,(H2,99,135)(H,102,138)(H,103,137)(H,104,139)(H,105,120)(H,106,121)(H,107,140)(H,108,141)(H,109,142)(H,110,143)(H,111,144)(H,112,148)(H,113,136)(H,114,146)(H,115,147)(H,116,145)(H,117,149)(H,123,124)(H,125,126)(H,127,128)(H,129,130)(H,131,132)(H,133,134)
InChIKey
CMVMLPDUAGUTOC-UHFFFAOYSA-N
Angaben zum Gen
human ... GAST(2520)
Amino Acid Sequence
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
- als Medienzusatz für etablierte Enteroidkulturen
- als Zusatz für das Standard-Kulturmedium Dulbecco Modified Eagle Medium (DMEM), humanes Minigut-Medium für die Etablierung des Kryptenwachstums.
Biochem./physiol. Wirkung
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Artikel
Human pancreatic cancer organoid biobank (PDAC organoids) with various KRAS mutations to aide in 3D cell culture and cancer research applications.