Fortfahren mit
X4875
Xanthinoxidase aus Kuhmilch
Grade IV, ammonium sulfate suspension, ≥0.1 units/mg protein
Synonym(e):
XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
10 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 69.60
40 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 207.00
120 units
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 501.00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-657-6
MDL number:
EG-Nummer:
1.17.3.2.
Specific activity:
≥0.1 units/mg protein
Biological source:
bovine milk
CHF 69.60
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine milk
Quality Segment
type
Grade IV
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥0.1 units/mg protein
storage temp.
2-8°C
General description
Research area: Cell CycleXanthineoxidase (XO) is a homodimer. It is made up of two sub-units each made up of onemolybdenum and two iron-sulphur (2Fe-2S) centers.
Frühere EG-Nummer 1.1.3.22
Application
Xanthine Oxidase from bovine milk has been used in superoxide dismutaseactivity assay.Xanthine oxidase may be suitable for producing amperometric biosensors and designing-flavonoid-type inhibitors against XO for treating inflammatory diseases, gout, and hyperuricemia. It may also be used in the synthesis of superoxide because of aldehyde oxidation.
Biochem/physiol Actions
Although xanthine oxidase is found widely distributed in multiple tissues, it is highly expressed in endothelial and epithelial cells. Its expression was also increased in infected tissues where it was shown to have an anti-microbial effect due to its ability to generate reactive oxygen species. Xanthineoxidase plays an important role in catalyzing the hydroxylation ofhypoxanthine to Xanthine. Later, xanthine is converted to uric acid isexcreted by the kidneys.
Xanthinoxidase ist ein molybdänhaltiges Enzym, das im Zytosol vorkommt und durch Flavonoide stark gehemmt werden kann. Es spielt eine wesentliche Rolle beim Metabolismus einiger Arzneimittel sowie von Purinen und Pyrimidinen. Es ist auch eine biologische Quelle für reaktive Sauerstoffspezies.
Physical form
Suspension in 2.3 M (NH4)2SO4 containing 1 mM sodium salicylate
Analysis Note
Protein determined by biuret
Other Notes
One unit will convert 1.0 μmole of xanthine to uric acid per min at pH 7.5 at 25 °C. Approx. 50% of the activity is obtained with hypoxanthine as substrate.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
X4376X450010110434001
description
Grade IV, ammonium sulfate suspension, ≥0.1 units/mg protein
description
lyophilized powder, 0.4-1.0 units/mg protein
description
Grade III, ammonium sulfate suspension, ≥0.8 units/mg protein
description
from cow milk
specific activity
≥0.1 units/mg protein
specific activity
0.4-1.0 units/mg protein
specific activity
≥0.8 units/mg protein
specific activity
~1 units/mg protein (At 25 °C with xanthine as the substrate.)
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
biological source
bovine milk
form
ammonium sulfate suspension
form
lyophilized powder
form
ammonium sulfate suspension
form
suspension
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
-
type
Grade IV
type
-
type
Grade III
type
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Xanthinoxidase aus Kuhmilch
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
  1. Hello, Is there a way to find out how much 2.3M (NH4)2SO4 was used to suspend 10 Units of Xanthine Oxidase? Specifically, what is the ratio of units Xanthine Oxidase (or mg) to volume needed to create this suspension using lyophilized powder? Thank you!
    1 answer
    1. The volume of a given package size varies from lot to lot. The minimum activity of this product is 0.1 units per milligram of protein. The minimum protein concentration is 5.0 mg/mL. As an example, a lot reporting an activity of 0.3 units per milligram protein at a concentration of 13.8 mg protein per milliliter, will have a volume of 2.3 mL for the 10 Unit package size. This is determined by using the following calculation:
      10U / (0.3U/mg) = 30mg / (13.8mg/ml) = 2.3 ml volume
      The lot-specific volume may be determined by data provided in the Certificate of Analysis. Please see the link below to review a sample or lot-specific Certificate:
      https://www.sigmaaldrich.com/product/sigma/x4875#product-documentation