X4376
Xanthinoxidase aus Kuhmilch
lyophilized powder, 0.4-1.0 units/mg protein
Synonym(e):
XOD, Xanthine:oxygen oxidoreductase
About This Item
Empfohlene Produkte
Biologische Quelle
bovine milk
Form
lyophilized powder
Spezifische Aktivität
0.4-1.0 units/mg protein
Mol-Gew.
283 kDa
Zusammensetzung
Protein, 10.0-25.0%
Lagertemp.
2-8°C
Allgemeine Beschreibung
Anwendung
Biochem./physiol. Wirkung
Einheitendefinition
Physikalische Form
Hinweis zur Analyse
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Resp. Sens. 1
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable