V3877
4-Vinylpyridin
≥95%
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥95%
Enthält
100 ppm hydroquinone
Brechungsindex
n20/D 1.549 (lit.)
bp
62-65 °C/15 mmHg (lit.)
Dichte
0.975 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
C=Cc1ccncc1
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
InChIKey
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Anwendung
Ersetzt durch