Wichtige Dokumente
472352
Poly(4-vinylpyridin)
average Mw ~160,000
Synonym(e):
4-Vinylpyridinpolymer, Poly(p-vinylpyridin)
Größe auswählen
About This Item
Empfohlene Produkte
Mol-Gew.
average Mw ~160,000
Qualitätsniveau
Übergangstemp.
Tg 142 °C (onset, annealed)
Löslichkeit
DMF, acetic acid and lower alcohols: soluble
SMILES String
n1ccc(cc1)C=C
InChI
1S/C7H7N/c1-2-7-3-5-8-6-4-7/h2-6H,1H2
InChIKey
KFDVPJUYSDEJTH-UHFFFAOYSA-N
Verwandte Kategorien
Anwendung
- Zum Herstellen von metallhaltigem Polymer für nichtlineare optisch aktive Materialien.
- Zum Entfernen von Perchlorat aus wässriger Lösung.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?