Merck
369608
Sigma-Aldrich
4-(Trifluormethyl)styrol
98%, contains 0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Synonym(e):
4-Vinyl-benzotrifluorid
Größe auswählen
1 G
CHF 156.00
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 G
CHF 156.00
About This Item
Lineare Formel:
CF3C6H4CH=CH2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
172.15
Beilstein:
1863548
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 156.00
Voraussichtliches Versanddatum30. März 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Qualitätsniveau
Assay
98%
Form
liquid
Enthält
0.1% 4-tert-butylcatechol as inhibitor
Brechungsindex
n20/D 1.466 (lit.)
bp
65-66 °C/40 mmHg (lit.)
Dichte
1.165 g/mL at 25 °C (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
FC(F)(F)c1ccc(C=C)cc1
InChI
1S/C9H7F3/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10,11)12/h2-6H,1H2
InChIKey
CEWDRCQPGANDRS-UHFFFAOYSA-N
Piktogramme
FlameExclamation mark
Signalwort
Warning
Gefahreneinstufungen
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Zielorgane
Respiratory system
Lagerklassenschlüssel
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
107.6 °F - closed cup
Flammpunkt (°C)
42 °C - closed cup
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Slide 1 of 2
1 of 2