Merck
T9275
Sigma-Aldrich
Glycerintrioleat
~95%
Synonym(e):
(9Z)9-Octadecensäure-1,2,3-propantriylester, 1,2,3-Tri-(cis-9-octadecenoyl)-glycerin, Glycerin-triolein, Glycerintrioleat, Oleinsäure-triglycerid, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
About This Item
Lineare Formel:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
885.43
Beilstein:
1718692
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
Assay
~95%
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
Dichte
0.91 g/mL (lit.)
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChIKey
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
Verpackung
Verschweisste Ampulle