Fortfahren mit
T7140
Glycerintrioleat
≥99%
Synonym(e):
(9Z)9-Octadecensäure-1,2,3-propantriylester, 1,2,3-Tri-(cis-9-octadecenoyl)-glycerin, Glycerin-triolein, Glycerintrioleat, Oleinsäure-triglycerid, TG(18:1(9Z)/18:1(9Z)/18:1(9Z)), Triolein
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 85.10
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 150.00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 418.00
10 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 646.00
50 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
CHF 2’240.00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
(C17H33COOCH2)2CHOCOC17H33
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
885.43
UNSPSC Code:
41141833
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
204-534-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718692
MDL number:
CHF 85.10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
plant (sunflower)
Quality Segment
assay
≥99%
form
oil
bp
235-240 °C/18 mmHg (lit.)
density
0.91 g/mL (lit.)
functional group
ester
lipid type
neutral glycerides
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
[H]C(COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)(OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C57H104O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-46-49-55(58)61-52-54(63-57(60)51-48-45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)53-62-56(59)50-47-44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h25-30,54H,4-24,31-53H2,1-3H3/b28-25-,29-26-,30-27-
InChI key
PHYFQTYBJUILEZ-IUPFWZBJSA-N
General description
Glycerintrioleat wird aus Glycerin hergestellt. Es besteht aus drei Ölsäureeinheiten und ist ein ungesättigtes Triglycerid.
Application
Glyceryintrioleat wurde für folgende Anwendungen eingesetzt:
  • als experimentelle Ernährung zusammen mit einer fettfreien Basalmischung und Maisöl und dann zur Beurteilung der Fettabsorption aus der Nahrung bei Mäusen
  • als interferierende Substanz zur Untersuchung ihrer Wirkung auf Humanserum in einem Ansatz zur Entwicklung eines Enzymimmunschnelltests zum Nachweis des retinolbindenden Proteins[1]
  • als Standard zur Bestimmung der kolorimetrischen Triglyceridkonzentration in Lebergewebeproben aus Rindern
Packaging
Verschweisste Ampulle
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
92860870110OY0001113
Triolein European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001113
Triolein
functional group
ester
functional group
ester
functional group
-
functional group
-
biological source
plant (sunflower)
biological source
plant, synthetic
biological source
-
biological source
-
assay
≥99%
assay
≥97.0% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
shipped in
ambient
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
form
oil
form
liquid
form
liquid
form
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glycerintrioleat
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
awg
flash_point_f
626.0 °F - closed cup
flash_point_c
330.0 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Is this in lyophilized form?
    1 answer
    1. As mentioned in the 'PROPERTIES' section, this product is in oil format.