Merck
T8158
Sigma-Aldrich
Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture
Synonym(e):
Siderophilin, teilweise gesättigt
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥98%
Form
powder
Konzentration
~25 mM
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
endotoxin, tested
hepatitis and HIV antibody, none detected
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
Angaben zum Gen
human ... TF(7018)
Allgemeine Beschreibung
Bei Transferrin handelt es sich um ein Glycoprotein mit einer verzweigten Kohlenhydratkette und zwei Stellen zur Eisenionbindung an dessen Polypeptidkette.
Anwendung
Transferrin vom Menschen wurde für Folgendes verwendet:
  • zur Inkubation von menschlichen proximalen Tubuluszellen (HKC) – 8 Zellen mit IgG zur Untersuchung der Albumin-Spezifizität
  • als Ergänzung in serumhaltigen/serumfreien Medien für menschliche Schilddrüsenzellkulturen
  • als Ziel-Glykoprotein zur Entwicklung eines In-Gel-Hydrazinolyse-Verfahrens.
Biochem./physiol. Wirkung
Transferrin löst den Transport von Eisen aus dem Plasma in die Zellen aus. Das eisengebundene Transferrin weist drei Formen auf: Monoeisen(III)-A/B-Transferrin und Di-Eisen(III)-Transferrin. Transferrin bindet an spezielle Rezeptoren der Zelloberfläche und wird mittels Endozytose in die Zelle aufgenommen. Nachdem es in die Zelle gelangt ist, wird das Eisen freigegeben und das eisenfreie Transferrin, das auch als Apotransferrin bezeichnet wird, mittels Exozytose aus der Zelle abgegeben, ohne abgebaut zu werden. Transferrin ist dafür bekannt, dass es Eisen in einer physiologisch sicheren und wirksamen Form an die Zellen abgibt.
Sonstige Hinweise
Teilweise mit Eisen gesättigt
Angaben zur Herstellung
Wärmebehandelt bei 60 °C über einen Zeitraum von zehn Stunden.
Hinweis zur Analyse
Reinheit durch Agaroseelektrophorese.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Ähnliches Produkt
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Non-transferrin bound iron: a key role in iron overload and iron toxicity
Brissot P, et al.
Biochim. Biophys. Acta Gen. Subj., 1820(3), 403-410 (2012)
Detection of N-glycans on small amounts of glycoproteins in tissue samples and sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gels
Yoshimura T, et al.
Analytical Biochemistry, 423(2), 253-260 (2012)
Cells: Molecules and Mechanisms, 174-174 (2009)
Martijn F Hoes et al.
European journal of heart failure, 20(5), 910-919 (2018-02-28)
Iron deficiency is common in patients with heart failure and associated with a poor cardiac function and higher mortality. How iron deficiency impairs cardiac function on a cellular level in the human setting is unknown. This study aims to determine
Glucose-6-phosphate dehydrogenase activity in monolayer cultures of thyroid epithelial cells: TSH and inhibition of nitrogen oxide synthase affect the enzyme activity and the oxygen sensitivity of the histochemical assay
Kayser L and Thomsen J
Acta Histochemica, 107(1), 31-41 (2005)
Artikel
Understand how transferrin affects serum-free cell culture systems, crucial for biomanufacturing heterologous proteins like monoclonal antibodies.