Merck
T0665
Sigma-Aldrich
holo-Transferrin human
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥97%
Synonym(e):
Siderophilin, eisengesättigt
About This Item
CAS-Nummer:
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352202
NACRES:
NA.75
Biologische Quelle
human plasma
Beschreibung
Iron-saturated
Produktlinie
BioReagent
Assay
≥97%
Form
powder
Methode(n)
cell culture | mammalian: suitable
Verunreinigungen
HIV, HBsAg and HCV, none detected (tested by FDA approved testing methods)
endotoxin, tested
Löslichkeit
H2O: 50 mg/mL
UniProt-Hinterlegungsnummer
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
2-8°C
Angaben zum Gen
human ... TF(7018)
Anwendung
Humanes Holotransferrin wurde in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) Medium für den Proerythroblasten-Proliferationsassay und in Nährmedien für die induktiv gekoppelte Plasma-Emissionsspektroskopie supplementiert.
Transferrin ist das wichtigste Molekül im Serum, das Eisen bindet und zu den Zellen transportiert. In serumfreien Zellkultursystemen ist eine Form des Eisentransports erforderlich. Transferrin ist die bevorzugte Eisentransportform, da die Zellen das an Transferrin gebundene Eisen auf eine physiologisch sinnvolle Weise über die Transferrinrezeptoren auf der Zelloberfläche verarbeiten können. Humanes Holotransferrin ist ein Transferrin mit hoher Affinität, das für zahlreiche Zelltypen eingesetzt werden kann. Holotransferrin wird vor der Verwendung mit Eisen beladen und kann direkt zu einem eisenarmen oder eisenfreien Nährmedium zugegeben werden.
Biochem./physiol. Wirkung
Versorgt Zellen mit Eisen in einer physiologisch stabilen und sicheren Form.
Angaben zur Herstellung
Mindestens 10 Stunden bei (mindestens) 60 °C wärmebehandelt.
Hinweis zur Analyse
Der mittels ICP bestimmte Eisengehalt wird chargenspezifisch angegeben.
Reinheit mittels Agaroseelektrophorese.
Haftungsausschluss
NUR FÜR FORSCHUNGSZWECKE. Dieses Produkt unterliegt in Frankreich den Vorschriften für den Gebrauch zu wissenschaftlichen Zwecken, auch bei der Ein- und Ausfuhr (Artikel L 1211-1 Absatz 2 des französischen Gesundheitsgesetzes). Der Käufer (d. h. der Endverbraucher) ist verpflichtet, eine Einfuhrgenehmigung des französischen Forschungsministeriums gemäß Artikel 1245-5-1 II. des französischen Gesundheitsgesetzes einzuholen. Mit der Bestellung dieses Produkts bestätigen Sie, dass Sie über die entsprechende Einfuhrgenehmigung verfügen.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Jill M Brown et al.
Nature communications, 9(1), 3849-3849 (2018-09-23)
Self-interacting chromatin domains encompass genes and their cis-regulatory elements; however, the three-dimensional form a domain takes, whether this relies on enhancer-promoter interactions, and the processes necessary to mediate the formation and maintenance of such domains, remain unclear. To examine these
Co-operative signalling mechanisms required for erythroid precursor expansion in response to erythropoietin and stem cell factor
Arcasoy O and Jiang X
British Journal of Haematology, 130(1), 121-129 (2005)
Senthil Raja Jayapal et al.
Cell cycle (Georgetown, Tex.), 15(22), 3070-3081 (2016-09-23)
Cyclin A2 is an essential gene for development and in haematopoietic stem cells and therefore its functions in definitive erythropoiesis have not been investigated. We have ablated cyclin A2 in committed erythroid progenitors in vivo using erythropoietin receptor promoter-driven Cre
Ryohichi Sugimura et al.
Nature, 545(7655), 432-438 (2017-05-18)
A variety of tissue lineages can be differentiated from pluripotent stem cells by mimicking embryonic development through stepwise exposure to morphogens, or by conversion of one differentiated cell type into another by enforced expression of master transcription factors. Here, to
Pamela Sarkar et al.
Cytotherapy, 20(1), 21-28 (2017-09-18)
Clinical trials using ex vivo expansion of autologous mesenchymal stromal cells (MSCs) are in progress for several neurological diseases including multiple sclerosis (MS). Given that environment alters MSC function, we examined whether in vitro expansion, increasing donor age and progressive
Protokolle
Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations. Explore our protocol for plateable primary hepatocyte cell culture.
Discover our protocol for thawing, plating, and forming hepatocyte spheroids from human spheroid-qualified plateable hepatocytes. Find the formulation for hepatocyte spheroid maintenance media.
Verwandter Inhalt
Explore our protocol for suspension primary hepatocyte cell culture. Discover our primary human hepatocytes and plating and maintenance media formulations.