Fortfahren mit
10652202001
Roche
Transferrin
from human serum
Synonym(e):
Serumglykoprotein, Transferrin
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.54
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
sterility
0.2 μm filtered
form
solution
packaging
pkg of 20 mL (30 mg/ml)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
color
clear red
solubility
water: miscible
UniProt accession no.
storage temp.
2-8°C
Gene Information
human ... TF(7018)
General description
Transferrin ist ein Serum-Glykoprotein, das am Transport von Eisen aus Absorptions- und Ablagerungsstellen zu den Gewebezellen beteiligt ist. Das eisengebundene Transferrin, auch als Ferrotransferrin bezeichnet, bindet an spezifische Rezeptoren der Zelloberfläche von im Wachstum befindlichen Zellen und wird mittels Endozytose in die Zelle aufgenommen. Nachdem es in die Zelle gelangt ist, wird das Eisen freigegeben und das eisenfreie Transferrin, das auch als Apotransferrin bezeichnet wird, mittels Exozytose aus der Zelle abgegeben, ohne abgebaut zu werden.
Application
Transferrin ist, ähnlich wie Insulin, eine Komponente der meisten serumfreien Nährmedienformulierungen. Die Hauptfunktion von Transferrin ist der Transport von Eisen in die Zellen mittels rezeptorvermittelter Endozytose.
Transferrin aus menschlichem Serum wurde als Zusatz verwendet in:
  • Differenzierungsmedium
  • Keratinozytenmedium
  • Nährmedium für hämogene Endothelzellen
  • Embryoidkörper-Medium
  • Nährmedium für Blastenkolonie-bildende Zelle
Physical form
Lösung, 30 mg/ml in IMDM, filtriert durch Membran mit 0,2 μm Porengröße. Eisensättigung unter 1 %. Bei diesem Produkt handelt es sich um Apotransferrin.
Preparation Note
Arbeitskonzentration: 1 bis 100 μg/ml
Bei 2 bis 8 °C aufbewahren (Lyophilisat und Lösung)
Other Notes
Nur für die Life-Science-Forschung. Nicht zur Verwendung in diagnostischen Verfahren vorgesehen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
T2036T5391616424
description
from human serum
description
powder, BioReagent, suitable for cell culture, ≥98% (agarose gel electrophoresis)
description
γ-irradiated, powder, BioXtra, suitable for cell culture, ≥98%
description
-
form
solution
form
powder
form
powder
form
lyophilized
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
technique(s)
-
sterility
0.2 μm filtered
sterility
-
sterility
γ-irradiated
sterility
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
water: miscible
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
water: soluble
packaging
pkg of 20 mL (30 mg/ml)
packaging
-
packaging
-
packaging
-
Was ist los?
WGK 1
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)