Merck
T5941
Sigma-Aldrich
Trizma® Hydrochlorid -hydrochlorid
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0% (titration)
Synonym(e):
TRIS -hydrochlorid, TRIS HCl, Tris-(hydroxymethyl)-aminomethan -hydrochlorid, Tromethan-Hydrochlorid
About This Item
Lineare Formel:
NH2C(CH2OH)3 · HCl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
157.60
Beilstein:
3675235
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12161700
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.25
Qualitätsniveau
Qualität
BioPerformance Certified
Assay
≥99.0% (titration)
Form
crystalline powder
Methode(n)
DNA purification: suitable
cell culture | mammalian: suitable
electrophoresis: suitable
protein extraction: suitable
Verunreinigungen
DNAse, Exonuclease; NICKase, Endonuclease; RNAse and Protease, none detected
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
≤0.5% water (Karl Fischer)
Farbe
white
Nützlicher pH-Bereich
7.0-9.0
pKa (25 °C)
8.1
mp (Schmelzpunkt)
150-152 °C
Löslichkeit
H2O: 667 mg/mL
Dichte
1.39 g/cm3 at 20—25 °C
1.40 g/cm3 at 20—25 °C
Absorption
≤0.05 at 290 at 40%
Eignung
suitable for electrophoresis
suitable for immunohistochemistry
suitable for molecular biology
Anwendung(en)
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
sample preparation
SMILES String
Cl.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.ClH/c5-4(1-6,2-7)3-8;/h6-8H,1-3,5H2;1H
InChIKey
QKNYBSVHEMOAJP-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Tris-HCl, auch bekannt als Trizma® Hydrochlorid, ist ein weit verbreiteter Säurepuffer zur Herstellung von Puffern innerhalb des physiologischen pH-Bereichs von 7,3 bis 7,5. Mit einem pKa-Wert von 8,08 bei 25 °C bietet Tris-HCl einen pH-Bereich von 7,0 bis 9,0, der dem typischen pH-Wert lebender Organismen entspricht. Tris-HCl ist daher ein wesentlicher Bestandteil von Pufferlösungen, die in verschiedenen biologischen, Zellkultur-, Biochemie- und Molekularbiologie-Anwendungen eingesetzt werden. Es ist wichtig zu beachten, dass weder Tris-Base noch Tris-Hydrochlorid alleine eine ausreichende Pufferkapazität bieten können. Daher werden sie in der Regel zu einem Puffer im pH-Bereich von 7 bis 9 kombiniert, um eine effektive pH-Kontrolle zu gewährleisten.
Tris-Puffer sind bei Verfahren wie Proteinelektrophorese und Western Blot unverzichtbar. In vielen Western Blot-Protokollen wird ein Tris-Puffer mit niedriger Ionenstärke für den Proteintransfer eingesetzt. Die Transferdauer ist abhängig von der Blotting-Vorrichtung und dem Größenbereich der zu untersuchenden Peptide. Tris-basierte Puffer werden auch häufig bei SDS-PAGE-Gelen, Laufpuffern und Blotting-Puffern verwendet.
Darüber hinaus finden Tris-Salze umfangreiche Anwendung in der DNA-Agarose-Elektrophorese, insbesondere bei der Herstellung von Puffern wie TAE (Tris-Acetat/EDTA) und TBE (Tris-Borat/EDTA). Diese Puffer spielen eine entscheidende Rolle bei verschiedenen Anwendungen, darunter Biochemie, Proteinaufreinigung und Elektrophorese. Tris-HCl ist zur Aufrechterhaltung des pH-Werts von biologischen Systemen und zur Gewährleistung der optimalen Leistung von biochemischen, Zellkultur- und Molekularbiologieverfahren vielseitig und unentbehrlich.
Anwendung
Anwendungsgebiete von Tris-HCl:
  • Als Wasch- und Spülpuffer in einer immunhistochemischen Analyse(1)
  • Als Komponente von reduzierenden Probenpuffer, Lysepuffer und Elutionspuffer in einem biochemischen Forschungsprojekt mit Gelelektrophorese und BioLayer-Interferometrie-Messung(2)
Leistungsmerkmale und Vorteile
  • Geeignet für Molekularbiologie und Zellkultur
  • Kann als Pufferkomponente verwendet werden, für Elektrophorese und Proteintrennung
  • Getestet auf Endotoxine und aerobe Gesamtkeimzahl
  • Frei von DNase, NICKase, RNase und Protease
  • In Tests bestätigte niedrige Schwermetallkontamination zur Sicherstellung der Eignung für verschiedene Anwendungen
  • Effektive Pufferung im pH-Bereich von 7 bis 9 (25 °C) mit einem pKa-Wert von 8,1 (25 °C)
  • Hohe Löslichkeit in Wasser
Verpackung
T5941-1KT:
Jedes Kit enthält 3 x 100 g Proben aus jeweils verschiedenen Chargen.
Sonstige Hinweise
Die pH-Werte aller Puffer sind temperatur- und konzentrationsabhängig. Bei Tris-Puffern steigt der pH-Wert um etwa 0,03 Einheiten pro °C Temperaturabfall und fällt um 0,03–0,05 Einheiten pro Zehnfachverdünnung. Verwenden Sie für präzise Anwendungen ein sorgfältig kalibriertes pH-Messgerät mit einer Glas/Kalomel-Kombielektrode.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Rechtliche Hinweise
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Preparation of extracts from prokaryotes.
M Cull et al.
Methods in enzymology, 182, 147-153 (1990-01-01)
Alexandar Iliev et al.
Acta histochemica, 121(1), 16-28 (2018-10-20)
The hypertrophy of the cardiac muscle is one of the most significant maladaptive mechanisms activated in response to increased workload. It is associated with histological and ultrastructural alterations, changes in the quantitative parameters and the expression of different enzymes. While
Nadine Schrode et al.
Nature genetics, 51(10), 1475-1485 (2019-09-25)
The mechanisms by which common risk variants of small effect interact to contribute to complex genetic disorders are unclear. Here, we apply a genetic approach, using isogenic human induced pluripotent stem cells, to evaluate the effects of schizophrenia (SZ)-associated common
Le P Ngo et al.
Nucleic acids research, 48(3), e13-e13 (2019-12-12)
Genotoxicity testing is critical for predicting adverse effects of pharmaceutical, industrial, and environmental chemicals. The alkaline comet assay is an established method for detecting DNA strand breaks, however, the assay does not detect potentially carcinogenic bulky adducts that can arise
Steve D Knutson et al.
Current protocols in chemical biology, 12(2), e82-e82 (2020-05-30)
Adenosine to-inosine (A-to-I) RNA editing is a conserved post-transcriptional modification that is critical for a variety of cellular processes. A-to-I editing is widespread in nearly all types of RNA, directly imparting significant global changes in cellular function and behavior. Dysfunctional
Protokolle
Preparation of Plasmid DNA by Alkaline Lysis with SDS: Maxipreparation between Cold Spring Harbor Laboratory Press and our research team.