Wichtige Dokumente
T5955
3,4,5,6-Tetrahydroxyxanthone hydrate
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
3,4,5,6-Tetrahydroxy-9H-xanthen-9-one hydrate, MB7
About This Item
Empfohlene Produkte
Assay
≥98% (HPLC)
Farbe
light brown to brown
Löslichkeit
DMSO: >10 mg/mL
Lagertemp.
2-8°C
SMILES String
O.Oc1ccc2C(=O)c3ccc(O)c(O)c3Oc2c1O
InChI
1S/C13H8O6.H2O/c14-7-3-1-5-9(16)6-2-4-8(15)11(18)13(6)19-12(5)10(7)17;/h1-4,14-15,17-18H;1H2
InChIKey
ZFTTXYRPFMYDRT-UHFFFAOYSA-N
Biochem./physiol. Wirkung
Angaben zur Herstellung
Signalwort
Danger
H-Sätze
P-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 3 Oral
Lagerklassenschlüssel
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable