Merck
481939
Sigma-Aldrich
Poly(dimethylsiloxan), hydroxyterminiert
viscosity ~25 cSt 
Synonym(e):
PDMS
Größe auswählen
100 ML
CHF 131.00
500 ML
CHF 524.00
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
100 ML
CHF 131.00
500 ML
CHF 524.00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12162002
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.23
CHF 131.00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Mol-Gew.
average Mn ~550
Qualitätsniveau
Brechungsindex
n20/D 1.405
Viskosität
~25 cSt
bp
182 °C
Dichte
0.95 g/mL at 25 °C
SMILES String
C[Si](C)(O)O
InChI
1S/C2H8O2Si/c1-5(2,3)4/h3-4H,1-2H3
InChIKey
XCLIHDJZGPCUBT-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
Polydimethylsiloxan (PDMS) ist ein organisches Polymerauf Siliziumbasis, das ein nichttoxisches, optisch klares, inertes und nichtflammbaresMaterial ist. Es wird verbreitet in hitzebeständigen Schmiermitteln, Flammschutzmitteln,Medizinprodukten und Kosmetika eingesetzt. Polydimethylsiloxan ist hydrophob,zytokompatibel und viskoelastisch, wodurch es zum Herstellen von wasserabweisendenBeschichtungen in der Textilindustrie eingesetzt werden kann.
Anwendung
PDMS kann als Vorläufer bei der Synthese von Poly(dimethylsiloxan-urethan)-Elastomeren mit verbesserten mechanischen und thermischen Eigenschaften eingesetzt werden.
PDMS ist das bevorzugte Material für ophthalmologische Anwendungen, da es eine hohe mechanische Festigkeit, Transparenz und Sauerstoffdurchlässigkeit aufweist. Es kann als Präpolymer zum Herstellen eines glucosedurchlässigen interpenetrierenden Netzwerks aus PDMS und Poly(N-isopropyl)- acrylamid (PNIPAAM) eingesetzt werden. Diese Netzwerke können in ophthalmologischen Anwendungen eingesetzt werden.
PDMS kann auch zum Synthetisieren von feuer- und hitzebeständigen Polyurethan-PDMS-Hybriden eingesetzt werden. Die Zugabe von PDMS bietet eine geringe Flammbarkeit und thermische Stabilisation für Polyurethan unter pyrolytischen Bedingungen.
PDMS wird als Additiv zum Herstellen von TEOS-basierten, steinschützenden, rissfreien Hybrid-Xerogelen eingesetzt. Die Zugabe von PDMS beschleunigt den Gelbildungsprozess und unterstützt den Erhalt eines wirksamen Steinschutzes.
Lagerklassenschlüssel
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
L Liu et al.
Biomaterials, 26(3), 233-244 (2004-07-21)
Poly (dimethyl siloxane) (PDMS) has been widely used as a biomaterial in ophthalmic and other applications due to its good compatibility, high mechanical strength, excellent oxygen permeability and transparency. However, for use as an artificial cornea, contact lens and in
Artikel
Self-healing soft electronic materials enable autonomous repair, reducing waste and costs in electronic devices.
Verwandter Inhalt
We offer PDMS surface modification kit which allows for durable hydrophilization of various polydimethylsiloxane (PDMS) surfaces.
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. Hello, good afternoon, excuse me, I have a question about PDMS hydroxyl terminated. What curing agent is used to have PDMS films?
    1 answer
    1. Generally, Sylgard 184 is the curing agent for PDMS, for example, 761028:https://www.sigmaaldrich.com/product/aldrich/761028
      The product contains two components. One is the curing agent. The other is vinyl-terminated PDMS. Unfortunately, the curing agent is not sold separately.