The sequence of this product is proprietary. The E.C. number for TurboTEV is EC 3.4.22.44.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 171.00 | |
| 10 kU | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | CHF 830.00 |
Über diesen Artikel
biological source
microbial (Tobacco Etch virus)
Quality Segment
recombinant
expressed in E. coli
description
Contains both a histidine tag and a GST tag
form
solution
specific activity
≥3,000 units/mg protein
mol wt
27 kDa
technique(s)
protein purification: suitable
suitability
suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins
application(s)
genomic analysis
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
Physical form
Preparation Note
Einen frischen Dialysepuffer herstellen. Der Dialysepuffer sollte unter dem Aspekt der Zielprotein-Löslichkeit optimiert werden und keine Protease-Inhibitoren enthalten. Außerdem sollte der Dialysepuffer mit nachgelagerten Aufreinigungsprozessen kompatibel sein, d. h. die Menge von EDTA oder DTT muss minimal sein, wenn eine HIS-Select®-Säule zum Entfernen des gespaltenen His-Tags verwendet werden soll.
Beispiel eines geeigneten Dialysepuffers: 25 mM Tris-HCl (pH 8,0), 150–500 mM NaCl, 14 mM β-Mercaptoethanol
Die Aktivität dieser TEV-Protease ist sowohl in 150 mM NaCl als auch in 500 mM NaCl und 400 mM Imidazol jeweils gleich.
Die Zielproteinprobe mit Dialysepuffer auf 1 - 2 mg/ml verdünnen. Falls sich das Zielprotein im Dialysepuffer aggregiert, ist dieser Schritt optional. Ein kleines Aliquot als Kontrolle für die PAGE-Analyse aufbewahren. EDTA kann bis zu einer Endkonzentration von 0,5 mM zugegeben werden, wenn das Zielprotein von der HIS-Select®-Säule eluiert werden soll und EDTA mit dem Zielprotein kompatibel ist.
TEV-Protease in einem Protease-zu-Zielprotein-Verhältnis von 1:100 (w/w) bzw. 10.000 Einheiten (1 mg) TEV-Protease zu 100 mg Zielprotein zugeben. Das Molverhältnis muss nicht berechnet werden. TEV-Protease kann dem Zielprotein direkt zugegeben werden. Weder muss der Puffer geändert noch die TEV-Protease verdünnt werden. Das optimale Verhältnis sollte empirisch ermittelt werden. Ein Protease-zu-Zielprotein-Verhältnis (w/w) von 1:50 bis 1:200 sollte einen wirkungsvollen Bereich für die meisten Zielproteine ermöglichen.
Bei 4 °C ~ 16 Stunden lang gegen den Dialysepuffer dialysieren. Die Dialyse soll Imidazol oder Glutathion entfernen, wenn HIS-Select®- oder Glutathion-Affinitätssäulen zum Entfernen des gespaltenen Tags oder der TEV-Protease nach der Spaltung verwendet werden.
Normalerweise spaltet 1 mg TEV-Protease > 90 % von 100 mg eines Kontrollproteins bei 4 °C binnen 16 Stunden.
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable | technique(s) protein purification: suitable |
| biological source microbial (Tobacco Etch virus) | biological source microbial (Tobacco Etch virus) | biological source human (human Rhinovirus Type 14) | biological source human (human Rhinovirus Type 14) |
| specific activity ≥3,000 units/mg protein | specific activity ≥10 U/μL | specific activity ≥5000 U/mg | specific activity ≥5000 U/mg |
| recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant expressed in E. coli | recombinant - |
| suitability suitable for purification of HIS tagged recombinant proteins | suitability suitable for additive or modifier in the separation of proteins or peptides | suitability suitable for protein modification | suitability suitable for protein modification |
| application(s) genomic analysis | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma | application(s) life science and biopharma |
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
This page shows how to perform a purification of His-tagged membrane proteins.
Read our article about how the Nanodisc system allows for structural studies of membrane proteins.
Proteases for biotinylated tag removal for protein purification workflows with related reagents and technical resources.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| T4455-10KU | 04061832707976 |
| T4455-1KU | 04061826694596 |
-
What is the Aminoacid sequence of this enzyme, or can you share E.C number?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the highest temperature that this protease can operate at?
1 answer-
The highest temperature is 37C.
Helpful?
-
-
What is the recognition sequence of T4455 TEV Protease?
1 answer-
T4455 is a cysteine protease that recognizes the cleavage site of Glu-Asn-Leu-Tyr-Phe-Gln-Gly/Ser and cleaves between Gln and Gly/Ser.
Helpful?
-
-
Hi, Can you precise what is the concentration of protease in unit/µL ? (as it is sold in unit we do not know the volume) Also there is 2 definitions for the activity one in unit the other one in mg can you precise ? Best,
1 answer-
The 1KU (1000 units) package size will be approximately 50 ul. The 10KU (10,000 units) package size will be approximately 500 ul.